6-Chloro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8982-1G
APOSPC8982-1GEA
521
EUR
APOSPC8982-1G
6-Chloro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
6-Chloro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃IN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235251 CAS-Nummer: 518057-64-2 |