2,5-Difluoro-4-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900013-1G
APOSPC900013-1GEA
203
EUR
APOSPC900013-1G
2,5-Difluoro-4-nitroaniline 98%
2,5-Difluoro-4-nitroaniline
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ Molecular Weight: 174,105 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519059 CAS-Nummer: 1542-36-5 |