3-(Cyclopropylmethoxy)-4-fluorobenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900175-1G
APOSPC900175-1GEA
632
EUR
APOSPC900175-1G
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-fluorobenzaldehyde 96%
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₁FO₂ Molecular Weight: 194,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24675206 CAS-Nummer: 1208231-17-7 |