2,4-Dichloro-3,5-difluorophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900180-1G
APOSPC900180-1GEA
435
EUR
APOSPC900180-1G
2,4-Dichloro-3,5-difluorophenol 98%
2,4-Dichloro-3,5-difluorophenol
Formel:
C₆H₂Cl₂F₂O Molecular Weight: 198,982 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23111013 CAS-Nummer: 1394969-84-6 |