2-Fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900195-1G
APOSPC900195-1GEA
574
EUR
APOSPC900195-1G
2-Fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 97%
2-Fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formel:
C₉H₁₁FN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699460 CAS-Nummer: 1000981-50-9 |