Sodium difluoromethanesulphinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900211-1G
PC900211-250MG
APOSPC900211-1GEA
0
EUR
APOSPC900211-1G
APOSPC900211-250MG
Sodium difluoromethanesulphinate 95%
Sodium difluoromethanesulphinate
Formel:
CHF₂O₂S·Na Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24113355 CAS-Nummer: 275818-95-6 |