2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900219-1G
APOSPC900219-1GEA 364 EUR
APOSPC900219-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀FNO
Molecular Weight: 191,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18860667
CAS-Nummer: 1342025-16-4