2-Chloro-6-fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900238-1G
APOSPC900238-1GEA
632
EUR
APOSPC900238-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 96%
2-Chloro-6-fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174,557 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26687879 CAS-Nummer: 1083103-41-6 |