6-Fluor-2-chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900541-1G
PC900541-5G
APOSPC900541-1GEA
0
EUR
APOSPC900541-1G
APOSPC900541-5G
6-Fluor-2-chinolinol 98%
6-Fluor-2-chinolinol
Formel:
C₉H₆FNO Schmelzpunkt: 270…275 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08236766 CAS-Nummer: 22614-75-1 |