3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900557-1G
APOSPC900557-1GEA 270 EUR
APOSPC900557-1G
3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid 96%
3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃ClFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16036157
CAS-Nummer: 1221793-68-5