4-(5-Fluoropyridin-2-yl)morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-2-morpholinopyridine
PC900590-1G
APOSPC900590-1GEA
270
EUR
APOSPC900590-1G
4-(5-Fluoropyridin-2-yl)morpholine 98%
4-(5-Fluoropyridin-2-yl)morpholine
Formel:
C₉H₁₁FN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089238 CAS-Nummer: 1287217-51-9 |