5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
PC900618-5G
APOSPC900618-5GEA 140 EUR
APOSPC900618-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃ClFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375044
CAS-Nummer: 514797-96-7