3-Amino-4-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900631-1G
APOSPC900631-1GEA
0
EUR
APOSPC900631-1G
3-Amino-4-fluorobenzaldehyde 95%
3-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO Molecular Weight: 139.127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09955452 CAS-Nummer: 1005507-27-6 |