8-Fluor-2-chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900635-1G PC900635-5G
APOSPC900635-1GEA 0 EUR
APOSPC900635-1G APOSPC900635-5G
8-Fluor-2-chinolinol 98%
8-Fluor-2-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026113
CAS-Nummer: 71738-83-5