4,6-Difluorisatin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900686-25G
APOSPC900686-25GEA
97.8
EUR
APOSPC900686-25G
4,6-Difluorisatin 98%
4,6-Difluorisatin
Formel:
C₈H₃F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618552 CAS-Nummer: 126674-93-9 |