N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]-L-methionine methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl (2S)-2-({[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)-4-(methylthio)butanoate
PC9007-100MG
APOSPC9007-100MGEA
43.5
EUR
APOSPC9007-100MG
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]-L-methionine methyl ester 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]-L-methionine methyl ester
Formel:
C₁₄H₁₅F₆NO₄S₂ Molecular Weight: 439,4 g/mol Schmelzpunkt: 99…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084899 CAS-Nummer: 175202-21-8 |