(2,4-difluoro-3-methylphenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,4-Difluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-3-methylphenylboronic acid
PC900770-1G
APOSPC900770-1GEA
242
EUR
APOSPC900770-1G
(2,4-difluoro-3-methylphenyl)boronic acid 98%
(2,4-difluoro-3-methylphenyl)boronic acid
Formel:
C₇H₇BF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23712890 CAS-Nummer: 1619980-13-0 |