2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900865-25G
APOSPC900865-25GEA
149
EUR
APOSPC900865-25G
2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure 98%
2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ Molecular Weight: 183.97 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664322 CAS-Nummer: 957062-68-9 |