1-Acetyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9009-5G
APOSPC9009-5GEA
71.3
EUR
APOSPC9009-5G
1-Acetyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Acetyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₄F₆N₂O Molecular Weight: 246,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153613 CAS-Nummer: 244187-01-7 |