2-(3-Fluorophenyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901105-1G
APOSPC901105-1GEA
498
EUR
APOSPC901105-1G
2-(3-Fluorophenyl)piperidine 95%
2-(3-Fluorophenyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₁₄FN Molecular Weight: 179,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663623 CAS-Nummer: 383128-42-5 |