4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9012-1G PC9012-5G PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9012-1G APOSPC9012-5G APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₄ClF₆N
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075104
CAS-Nummer: 83012-13-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR