4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Cyano-3,5-difluorophenyl)boronic acid
PC901287-1G
APOSPC901287-1GEA
163
EUR
APOSPC901287-1G
4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid 95%
4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid
Formel:
C₇H₄BF₂NO₂ Molecular Weight: 182,92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07644470 CAS-Nummer: 861710-03-4 |