2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Fluoro-6-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC901347-1G
PC901347-5G
APOSPC901347-1GEA
128
EUR
APOSPC901347-1G
APOSPC901347-5G
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formel:
C₈H₁₁BFNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18434411 CAS-Nummer: 2096338-78-0 |