2-Fluoro-6-isopropoxypyridine-3-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901349-1G
APOSPC901349-1GEA
364
EUR
APOSPC901349-1G
2-Fluoro-6-isopropoxypyridine-3-boronic acid 97%
2-Fluoro-6-isopropoxypyridine-3-boronic acid
Formel:
C₈H₁₁BFNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18434413 CAS-Nummer: 1637749-71-3 |