2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
PC901368-1G
APOSPC901368-1GEA 250 EUR
APOSPC901368-1G
2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₄
Molecular Weight: 199,972 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18837601
CAS-Nummer: 2096332-96-4