2,6-Difluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901371-1G
APOSPC901371-1GEA
249
EUR
APOSPC901371-1G
2,6-Difluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BF₂O₂ Molecular Weight: 171,937 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265479 CAS-Nummer: 1586045-40-0 |