trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901430-1G
PC901430-250MG
APOSPC901430-1GEA
0
EUR
APOSPC901430-1G
APOSPC901430-250MG
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06008297 CAS-Nummer: 849062-22-2 |