1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC901442-1G
APOSPC901442-1GEA
116
EUR
APOSPC901442-1G
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-boronic acid 95%
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-boronic acid
Formel:
C₅H₆BF₃N₂O₂ Molecular Weight: 193.92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13619875 CAS-Nummer: 1138450-30-2 |