N-Ethyl-4-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901487-100G
PC901487-25G
PC901487-5G
APOSPC901487-100GEA
899
EUR
APOSPC901487-100G
APOSPC901487-25G
APOSPC901487-5G
N-Ethyl-4-fluorbenzamid 98%
N-Ethyl-4-fluorbenzamid
Formel:
C₉H₁₀FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01214153 CAS-Nummer: 772-18-9 |