3-Fluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901565-1G
APOSPC901565-1GEA 328 EUR
APOSPC901565-1G
3-Fluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Molecular Weight: 193,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05237677
CAS-Nummer: 153659-43-9