4-Amino-2-ethoxy-5-fluorobenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901587-1G
APOSPC901587-1GEA 270 EUR
APOSPC901587-1G
4-Amino-2-ethoxy-5-fluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₉FN₂O
Molecular Weight: 180,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689093
CAS-Nummer: 1420800-17-4