1-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901592-1G
APOSPC901592-1GEA
369
EUR
APOSPC901592-1G
1-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 96%
1-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074363 CAS-Nummer: 80309-38-2 |