2-Ethoxy-5-fluorobenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901613-1G
APOSPC901613-1GEA
0
EUR
APOSPC901613-1G
2-Ethoxy-5-fluorobenzonitrile 96%
2-Ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formel:
C₉H₈FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15201675 CAS-Nummer: 1158201-03-6 |