3,3,3-Trifluoropropanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901625-1G
APOSPC901625-1GEA
435
EUR
APOSPC901625-1G
3,3,3-Trifluoropropanamide 95%
3,3,3-Trifluoropropanamide
Formel:
C₃H₄F₃NO Molecular Weight: 127,065 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11646085 CAS-Nummer: 460-75-3 |