4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC901644-1G
PC901644-5G
APOSPC901644-1GEA
0
EUR
APOSPC901644-1G
APOSPC901644-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BF₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11042431 CAS-Nummer: 947533-94-0 |