2-Fluoro-4-isopropoxy-1-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901656-1G
APOSPC901656-1GEA
270
EUR
APOSPC901656-1G
2-Fluoro-4-isopropoxy-1-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-4-isopropoxy-1-nitrobenzene
Formel:
C₉H₁₀FNO₃ Molecular Weight: 199,179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115635 CAS-Nummer: 28987-50-0 |