2,2-Difluor-2-p-tolylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901893-1G
APOSPC901893-1GEA 435 EUR
APOSPC901893-1G
2,2-Difluor-2-p-tolylessigsäure 98%
2,2-Difluor-2-p-tolylessigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11007728
CAS-Nummer: 131323-10-9