5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901988-5G
APOSPC901988-5GEA
75.4
EUR
APOSPC901988-5G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18311821 CAS-Nummer: 1261988-16-2 |