1-(3-Fluorophenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
PC902033-1G
APOSPC902033-1GEA
30.6
EUR
APOSPC902033-1G
1-(3-Fluorophenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid 97%
1-(3-Fluorophenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁FO₂ Molecular Weight: 194,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444832 CAS-Nummer: 179411-84-8 |