1-Fluoro-2-isopropoxy-4-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902094-1G
APOSPC902094-1GEA 415 EUR
APOSPC902094-1G
1-Fluoro-2-isopropoxy-4-nitrobenzene 95%
1-Fluoro-2-isopropoxy-4-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Molecular Weight: 199,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23114386
CAS-Nummer: 1229647-66-8