2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902103-1G
APOSPC902103-1GEA
444
EUR
APOSPC902103-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 96%
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036916 CAS-Nummer: 93748-19-7 |