1-tert-Butyl-6-fluorbenzimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902196-1G
PC902196-5G
PC902196-25G
APOSPC902196-1GEA
125
EUR
APOSPC902196-1G
APOSPC902196-5G
APOSPC902196-25G
1-tert-Butyl-6-fluorbenzimidazol 98%
1-tert-Butyl-6-fluorbenzimidazol
Formel:
C₁₁H₁₃FN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546476 CAS-Nummer: 1187385-71-2 |