6-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Fluorobenzo[d]oxazol-2-amine
PC902232-1G
APOSPC902232-1GEA
172
EUR
APOSPC902232-1G
6-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
6-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel:
C₇H₅FN₂O Molecular Weight: 152,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188614 CAS-Nummer: 1199215-73-0 |