2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902361-1G
PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA
145
EUR
APOSPC902361-1G
APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₈FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05980284 CAS-Nummer: 1352318-38-7 |