5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-(2H)-thione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9025-1G
APOSPC9025-1GEA 0 EUR
APOSPC9025-1G
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-(2H)-thione 97%
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-(2H)-thione
Formel: C₁₀H₅F₆N₃S
Schmelzpunkt: 280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052515
CAS-Nummer: 175276-77-4