TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC902639-100G PC902639-25G PC902639-5G
APOSPC902639-100GEA 263 EUR
APOSPC902639-100G APOSPC902639-25G APOSPC902639-5G
TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) 98%
TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
Schmelzpunkt: 184 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064301
CAS-Nummer: 873798-09-5
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR