3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902686-1G
APOSPC902686-1GEA
0
EUR
APOSPC902686-1G
3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄BrF₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236263 CAS-Nummer: 239079-92-6 UN: 3265 ADR: 8,III |