7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Fluoro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
PC902738-1G
PC902738-250MG
APOSPC902738-1GEA
543
EUR
APOSPC902738-1G
APOSPC902738-250MG
7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
7-Fluoro-2-tetralone
Formel:
C₁₀H₉FO Molecular Weight: 164.176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038615 CAS-Nummer: 29419-15-6 |