N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9028-25G
PC9028-100G
APOSPC9028-25GEA
0
EUR
APOSPC9028-25G
APOSPC9028-100G
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₉H₇ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
351-38-2 |