5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902807-1G
PC902807-250MG
APOSPC902807-1GEA
502
EUR
APOSPC902807-1G
APOSPC902807-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃ClFNO Molecular Weight: 147.535 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835255 CAS-Nummer: 1003711-65-6 |